Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
D3525
Diosmin
analytical standard
Sinónimos:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone 7-rutinoside, Barosmin, Buchu resin, Diosmetin 7-O-rhamnosylglucoside, Diosmetin 7-rutinoside
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Clave InChI
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
How should Product D3525, Diosmin, be dissolved?
1 respuesta-
Diosmin is soluble in DMSO at 10 mM, per following paper:Zhang, S., et al., "Flavonoids as Aryl Hydrocarbon Receptor Agonists/Antagonists: Effects of Structure and Cell Context." Environ. Health. Perspect., 111, 1877-1882 (2003).
¿Le ha resultado útil?
-
-
Does Product D3525, diosmin absorb in the UV spectrum? If so, what is the ?max?
1 respuesta-
Yes. Diosmin has the following UV absorbance properties: λmax: 255 nm, 268 nm, 345 nm (ethanol) Extinction coefficient: EmM = 19.05, 17.78, and 19.95.Referenced from: chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 10th ed., Entry# 3300.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Is Product D3525, Diosmin, synthetic or from a natural source?
1 respuesta-
Diosmin is typically isolated from a plant source (orange or lemon). This information can be found on Certificate of Origin (CofO lot-specific). The link to CofO is located on the Product Detail Page.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Product D3525, Diosmin, is a rutinoside derivative. Does Sigma-Aldrich list any other rutinosides?
1 respuesta-
Yes, we have two others: H5254, Hesperidin and 36428, Keracynin chloride.
¿Le ha resultado útil?