Documentos clave
CRMUDELU
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.8687 g/mL, 15 °C)
Seleccione un Tamaño
250 ML
353,00 €
353,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
353,00 €
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
353,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 250 mL
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Density Standards, ASTM D 4052 can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)