Documentos clave
CRM752
Supelco
Cyanide - Sandy Loam
certified reference material, pkg of 30 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
envase
pkg of 30 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM752-030
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)