Documentos clave
CRM137
Supelco
Nitroaromatics/Nitrosamine - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 10 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 10 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM137-010
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
pH
7.00
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descripción
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    2,4,6-Trinitrotoluene
    2-Amino-4,6-dinitrotoluene
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    2-Nitrotoluene
    3-Nitrotoluene
    Nitrobenzene
    HMX
    Tetryl
    RDX
    Ver todo (12)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)