CRM027
Trace Metals - Sandy Loam 10
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
descripción
Product CRM027 has been discontinued. Product SQC001-30G may be an acceptable replacement
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM027-050
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
7.17
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Otras notas
- B, Mo, Si, Tl
Cláusula de descargo de responsabilidad
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)