C8397
Cysteamine S-phosphate sodium salt
analytical standard
Sinónimos:
S-(2-Aminoethyl) thiophosphate monosodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].NCCSP(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8NO3PS.Na/c3-1-2-8-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
VZEGNYNPDZDIRW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)