BP701
Oxybutynin hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Oxybutynin chloride, α-Phenylcyclohexaneglycolic acid 4-(diethylamino)-2-butynyl ester hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxybutynin
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
Clave InChI
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)