BP426
Benzyl benzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
familia API
benzyl benzoate
formulario
liquid
temp. de autoignición
896 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente