Merck
W213802
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
Benzoic acid benzyl ester
Seleccione un Tamaño
W213802-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
66,80 €
5 KG
135,00 €
10 KG
190,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W213802-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
66,80 €
5 KG
135,00 €
10 KG
190,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOCH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
Número de FEMA:
2138
Beilstein:
2049280
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
262
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.727
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; balsamic; floral; sweet
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
presión de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
896 °F
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; balsamic; floral; sweet
cadena SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzyl benzoate is an aromatic ester that is used as a food flavoring agent.[1] It has been identified as one of the main volatile aroma component of cranberry[2], mango[3] and Egyptian Jasminum sambac flowers.[4]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients (2012)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Biosynthesis of benzaldehyde, benzyl alcohol and benzyl benzoate from benzoic acid in cranberry (Vaccinium macrocarpon)
Croteau R
Journal of Food Biochemistry, 1(4), 317-326 (1978)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Thomas S Lisse et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 13-13 (2020-06-23)
Glial-cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a well-studied neuroregenerative factor; however, the degree to which it supports hair formation and skin wound repair is not known. By using a Gfra1 (GDNF family receptor alpha 1) knock-in reporter mouse line, GDNF signaling