BP245
(1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole
Seleccione un Tamaño
201,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
201,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ronidazole, dimetridazole
Formulario
solid
calidad
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cn1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
Clave InChI
JSAQDPJIVQMBAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)