Merck
BP213
3,4-Dihidroxi-L-fenilalanina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(3,4-Dihidroxifenil)-L-alanina, L-3-Hidroxitirosina, L-DOPA, Levodopa
Seleccione un Tamaño
100 MG
234,00 €
234,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
234,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Beilstein:
2215169
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
234,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
levodopa
Formulario
crystalline
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
276-278 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Clave InChI
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Información sobre el gen
human ... DRD3(1814)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Levodopa BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-beneldopa Dispersible Tablets
  • Envase
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Órganos de actuación
    Respiratory system
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)