Documentos clave
BI-NAH1-1
Biotin Natural Ara h 1 (Arachis hypogaea allergen 1)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Seleccione un Tamaño
250 μG
1210,00 €
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 μG
1210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Ensayo
>95%
mol peso
64.5 kDa (monomer)
envase
pkg of 250 μg
fabricante / nombre comercial
InBio
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Blanched peanut, crushed (Runner cultivar)
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: From delipidated peanut extract by affinity chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Note:
(1) Upper band is Ara h 1 trimer.
(2) Two minor bands below the monomer are Ara h 1 fragments 3.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)