Documentos clave
BCR674
Bovine eye (Clenbuterol positive)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
258,00 €
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
258,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR674
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)