Documentos clave
BCR656
Absolute Alcohol, (isotope ratio)
BCR®, certified reference material
Sinónimos:
Ethanol absolute, (isotope ratio)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
Número E:
E1510
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR656
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)