Documentos clave
BCR573
Human serum (low creatinine)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
0.9 G
86,20 €
86,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.9 G
86,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
86,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical testing
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR573
Otras notas
Sales restrictions may apply
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)