Documentos clave
BCR543
Mussel (dc-saxitoxin)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
El producto BCR543 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Matriz
mussel
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR543
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Saxitoxin dihydrochloride, dc-Saxitoxin dihydrochloride
Matrix Group: Fish and Seafood
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)