Documentos clave
BCR401R
Peanut butter (aflatoxin low level)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
184,00 €
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
184,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR401R
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)