Documentos clave
BCR354
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Sinónimos:
Aluminum-zinc alloy
Seleccione un Tamaño
0.7 KG
376,00 €
376,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.7 KG
376,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
376,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
disc
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR354
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)