BCR318
Titanium (H)
BCR®, certified reference material
About This Item
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Envase
Nota de análisis
BCR318
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)