BCR307
2-Nitronaphthalene
BCR®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
65-73 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Clave InChI
ZJYJZEAJZXVAMF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
BCR307
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)