Merck
BCR097
Benzo[a]fluoranthene
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
100 MG
581,00 €
581,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
581,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H12
Número de CAS:
Peso molecular:
252.31
Beilstein:
1957846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
581,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cc5ccccc5c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-15-13(6-1)12-14-7-5-11-17-16-9-3-4-10-18(16)20(15)19(14)17/h1-12H
Clave InChI
OQDXASJSCOTNQS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
BCR097
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E H Weyand et al.
Cancer letters, 52(3), 229-233 (1990-07-31)
The tumor-initiating activities of benzo[a]fluoranthene (BaF), benzo[b]fluoranthene (BbF), naphtho[1,2-b]fluoranthene (NbF) and naphtho[2,1-a]fluoranthene (NaF) were evaluated on the skin of female CD-1 mice. Each of these polycyclic aromatic hydrocarbons was assayed at total initiation doses of 1.0 and 4.0 mumol/mouse. These
Han Yeong Kaw et al.
The Analyst, 143(19), 4575-4584 (2018-08-17)
In order to extract trace organic compounds (TrOCs) from large volumes of water (over 10 L), an ultrasound-assisted liquid-liquid spray extraction (UA-LLSE) technique is proposed. The UA-LLSE integrates liquid-liquid extraction, spray atomisation and ultrasonication in a single step. Under an
Gabriel A Odugbesi et al.
Journal of chromatography. A, 1604, 460466-460466 (2019-09-03)
Ionic liquids (ILs) are well-known in the field of separation science for their unique selectivity when used as stationary phases in gas chromatography (GC). While a significant amount of knowledge has been attained in correlating structural features of an IL