BCR058
Continuous cast copper (O)
BCR®, certified reference material, rod
Sinónimos:
Copper
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
JRC
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
BCR058
Información legal
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges