Merck
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)pentylthioureidylfluorescein
≥90%
Sinónimos:
Fluorescein biotin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H50N6O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
831.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥90%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)