95523
Micro particles based on melamine resin
analytical standard, size: 8 μm
Sinónimos:
Melamine resin microspheres, Melamine-formaldehyde resin, Size standards
Seleccione un Tamaño
255,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
255,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
particles
concentración
10% (solids)
tamaño de partícula
8 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
Formato
neat
Categorías relacionadas
Descripción general
The product contains hydrophilic surfaces with high degree of cross linking and high pressure resistance. Lyophilization and resuspension in aqueous media does not damage the product (powders are available on request).
Aplicación
Also used to identify melamine resin microparticles in seawater samples.[1]
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- stable to repeated freeze-thaw cycles
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análisis
Density: 1.51 g/cm3
Heat resistance <300 °C
Chemical resistance: acids, bases, organic solvents
Monodisperse melamin resin particles are characterized by high uniformity and narrow size distribution. They carry functional methylol groups, which can be used for covalent coupling of biological active compounds.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)