Merck
95379
Supelco
Bismuth nitrate oxide
for spectrophotometric det., Bi, 71-74% Bi basis (KT)
Sinónimos:
Bismuth oxynitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuthyl nitrate
About This Item
Fórmula lineal:
Bi(O)NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo
71-74% Bi basis (KT)
Formulario
powder
calidad
for spectrophotometric det., Bi
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
Clave InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)