95187
Methylmalonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-(2-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt lithium salt, O-Methylmalonyl-L-carnitine lithium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -33.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(C)C(O)=O)=O)CC([O-])=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.