Saltar a
04609
O-Succinyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
285,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO6 · xLi+
Peso molecular:
261.27 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
285,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -16.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
O-Succinyl-L-carnitine (C4DC) is a secondary metabolite that is not directly involved in the normal growth, development or reproduction of an organism.arises from. O-Succinyl-L-carnitine arises from the TCA cycle intermediate succinyl-CoA in plasma and liver. It is an O-acylcarnitine having succinyl as the acyl substituent. O-Succinyl-L-carnitine is used as biomarker for inborn metabolic deseases related to succinyl-CoA synthase function.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
074410748106691
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
clinical testing
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
format
neat
format
-
format
-
format
-
optical activity
[α]/D -16.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)