Documentos clave
94772
Supelco
Heavy metal mix III
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, acc. to Colorado state regulation
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
As, 40 mg/L
Cd, 40 mg/L
Hg, 20 mg/L
Pb, 100 mg/L
concentración
(in 12% nitric acid)
técnicas
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
Formato
multi-component solution
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicación
Suitable for cannabis testing
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
Nota de preparación
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)