Merck
94610
Sigma-Aldrich
Valeroyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
Seleccione un Tamaño
100 ML
53,97 €
500 ML
185,50 €
53,97 €
Precio de catálogo77,10 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
53,97 €
500 ML
185,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
120.58
Beilstein:
506293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
53,97 €
Precio de catálogo77,10 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
bp
125-127 °C (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 20 °C
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water