Merck
93867
Supelco
O-Desmethylvenlafaxine
analytical standard
Sinónimos:
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
Seleccione un Tamaño
50 MG
97,60 €
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
97,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
263.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% water (calc. from elemental analysis)
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)O)(C)C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Clave InChI
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
O-Desmethylvenlafaxine is a major active metabolite of the drug venlafaxine.[1]
Aplicación
O-Desmethylvenlafaxine may be used as a reference standard for the determination of the analyte in biological fluids using liquid-liquid extraction followed by high-performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cytochrome P450 2D6: Structure, Function, Regulation and Polymorphism (2016)
A high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in biological fluids.
RDH, et al.
Therapeutic Drug Monitoring, 16(1), 100-107 (1994)