93696
Elemental Impurities according to ICH Q3D inhalation, Standard 2
TraceCERT®, (in 10% hydrochloric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
Seleccione un Tamaño
338,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
338,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
Au, 10 mg/L
Ir, 10 mg/L
Os, 10 mg/L
Pd, 10 mg/L
Pt, 10 mg/L
Rh, 10 mg/L
Ru, 10 mg/L
concentración
(in 10% hydrochloric acid)
técnicas
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Nota de análisis
Otras notas
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.