Merck
92847
Supelco
Polystyrene
analytical standard, molecular weight series, for GPC, 1,800,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~1690000
Mp ~1800000
Mw ~1760000
Mw/Mn ~1.04
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2