Documentos
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
formulario
beads
Nivel de calidad
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~60% loss on drying
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
15-50 μm
técnica de separación
reversed phase
Características y beneficios
very high selectivity for nitrate ions; selective removal of nitrates
Información legal
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)