Merck
92481
Supelco
4-Methylmethcathinone hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
2-Methylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone hydrochloride, 4′-Methyl-2-methylaminopropiophenone hydrochloride, 4-MMC HCl, Mephedrone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
213.70
Beilstein:
3699980
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
control farmacológico
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,12H,1-3H3;1H
Clave InChI
DLQZFTUKJGRPLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)