91432
Lauroyl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine dodecanoyl ester, C12-Carnitine, Dodecanoyl-L-carnitine
Seleccione un Tamaño
106,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
106,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -20.0±2.0°, c = 1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤10.0% water
aplicaciones
clinical testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Clave InChI
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)