Merck
91344
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) isophthalate
analytical standard
Sinónimos:
1,3-Benzenedicarboxylic acid 1,3-bis(2-ethylhexyl) ester, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Isophthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
Seleccione un Tamaño
100 MG
80,70 €
80,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
80,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H38O4
Número de CAS:
Peso molecular:
390.56
Beilstein:
2162836
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
80,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
O(CC(CCCC)CC)C(=O)c1cc(ccc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
Clave InChI
WXZOXVVKILCOPG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomoyuki Nishikawa et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(12), 2046-2055 (2014-07-16)
Tumor microenvironments include a number of fibrin clots due to the microbleeding caused by cancer cell invasion into blood vessels, which suggests the potential utility of a platelet vector for systemic cancer treatment. We previously reported that inactivated Sendai virus