Merck
90918
Millipore
HiCrome RajHans Medium, modified
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
HiCrome Salmonella Medium, modified, Salmonella RajHans Chromogen Medium, modified
Seleccione un Tamaño
250 G
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 12.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 8.0 g/L
chromogenic mixture, 4.32 g/L
lactose, 3.0 g/L
neutral red, 0.02 g/L
peptic digest of animal tissure, 4.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 1.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for enterobacteriaceae
Aplicación
RajHans ChromoSelect Medium for identification and differentiation of Salmonella species from the members of Enterobacteriaceae, especially Proteus species.
Nota de preparación
Suspend 42.34 g in 1000 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. DO NOT AUTOCLAVE. Cool to 45-50°C, mix well and pour into sterile petri plates.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.