90899
Cannabidiol solution
~10 mg/mL in ethanol, analytical standard, for drug analysis
Sinónimos:
CBD
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard, for drug analysis
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
control farmacológico
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentración
~10 mg/mL in ethanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
idoneidad
corresponds for H-NMR
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
Clave InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Información sobre el gen
human ... CNR1(1268)
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?