Merck
908819
Sigma-Aldrich
HS426
Umicore
Sinónimos:
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-imidazolidinylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H56N2OSi2Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
772.08
Código UNSPSC:
12352005
Formulario
powder
mp
188-194 °C
Aplicación
Umicore HS426 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Almacenamiento y estabilidad
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)