907472
(2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Sinónimos:
Phenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucoside
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5S/c20-15-16(21)19(25-13-9-5-2-6-10-13)23-14-11-22-18(24-17(14)15)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-21H,11H2/t14-,15-,16-,17-,18-,19+/m1/s1
Clave InChI
BDNIQCYVYFGHSI-UPGMHYFXSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.