Merck
906735
Sigma-Aldrich
Persulfato de potasio
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Peroxodisulfato de potasio
Seleccione un Tamaño
100 G
57,60 €
500 G
105,00 €
1 KG
163,00 €
57,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
57,60 €
500 G
105,00 €
1 KG
163,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
K2S2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.21
57,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
densidad de vapor
9.3 (vs air)
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals: ≤0.001%
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.