905119
all-cis-Hexafluorocylclohexane
Sinónimos:
all-cis-1,2,3,4,5,6-Hexafluorocyclohexane
Seleccione un Tamaño
276,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
276,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
mp
289-290 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1F)F)F)F)F
Clave InChI
PQJGSPVYVGXTJW-JMVOWJSSSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)