Merck
901760
Sigma-Aldrich
StickyCat PF6
≥95%
Sinónimos:
(1,3-Dimesityl-4-((trimethylammonio)methyl)imidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H48Cl2F6N3OPRu
Número de CAS:
Peso molecular:
843.72
Código UNSPSC:
12352101
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
266 °C (decomposition)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
StickyCat PF6 is for heterogeneous olefin metathesis that can be performance modulated by ion exchange. The catalyst also has high stability in non-degassed water.
Información legal
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)