90066
Aluminum oxide on TLC-glass plates
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum oxide matrix
glass support
calidad
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Organic
fluorescent indicator
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
250 μm
tamaño de partícula
11.0-14.0 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Descripción general
It is also evident that the amount of water affects the chromatographic behavior of alumina during TLC. There are three types:
a. Acidic
b. Basic
c. Neutral[1]
Aplicación
Otras notas
105713
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)