900645
Dimetilsulfóxido
anhydrous, ZerO2®, ≥99.9%
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
grado
ZerO2®
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.9%
formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
calidad
anhydrous
lim. expl.
42 %, 63 °F
impurezas
≤0.005% water
water
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
densidad
1.10 g/mL (lit.)
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Precaución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.