900519
Isopropyl acetate
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
Sinónimos:
Degassed and low oxygen isopropyl acetate, IPrOAc, Isopropyl acetate ZerO2®, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
ZerO2®
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.6%
formulario
liquid
temp. de autoignición
894 °F
calidad
anhydrous
lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.1% water
water
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.