89131
Fragrance allergen mix A1
24 components in tert-Butyl methyl ether, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
calidad
24 components in tert-Butyl methyl ether
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-33.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
MoCRA brings the most significant changes to US cosmetic regulations in 80 years, requiring companies to monitor FDA updates and adopt new compliance policies.
Protocolos
IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.