Merck
87371
Sigma-Aldrich
Tetrahidrofuran
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), contains ~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
610 °F
calidad
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
contiene
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
lim. expl.
1.8-11.8 %
impurezas
≤0.005% (water)
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opcional
guantes anti-salpicaduras recomendados
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Olav Schiemann et al.
Nature protocols, 2(4), 904-923 (2007-04-21)
In this protocol, we describe the facile synthesis of the nitroxide spin-label 2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolin-1-oxyl-3-acetylene (TPA) and then its coupling to DNA/RNA through Sonogashira cross-coupling during automated solid-phase synthesis. Subsequently, we explain how to perform distance measurements between two such spin-labels on
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 152-152 (1994)
Polyhedral clathrate hydrates. X. Structure of the double hydrate of tetrahydrofuran and hydrogen sulfide.
Mak TCW, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2732-2737 (1965)