Documentos clave
Z271993
Sigma-Aldrich
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 300 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
5 EA
71,90 €
71,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
71,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
71,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 507-PP-7
Parámetros
300 MHz frequency
Longitud
7 in.
inclinación
25 μm
concentricidad
51 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Made of Pyrex® borosilicate glass (unless otherwise noted) for compatibility with ground joints, valves, and vacuum racks. Precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution.
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Opcional
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)