87208
Myristyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
Seleccione un Tamaño
223,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
223,00 €
Productos recomendados
descripción
cationic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
crystals
calidad
LiChropur™
mol peso
micellar avg mol wt 27,000
número de agregación
80
técnicas
ion pair chromatography: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
idoneidad
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)